Documenti fondamentali
EP5490045009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
swing-out rotor, A-2-VC, non aerosol tight
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
skirt
to hold 2 x MTP, skirted PCR plates or deepwell plates (max. height 27 mm)
non aerosol tight
swing-out rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490045009 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5490045009-1EA4022536220659