Documenti fondamentali
EP5425717008
Eppendorf® Adapter
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes, pack of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
holds 0.4 mL microcentrifuge tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5425717008
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)