BMSC2570
Benchmark Centrifuge Adapter 15 mL rotor to 5 mL tubes
Sinonimo/i:
tube adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C2570
Descrizione generale
Converts 15 mL rotors to take 5 mL tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)