Documenti fondamentali
BMSC3100ADP
Benchmark Centrifuge Adapter pack 15 mL rotor to 5ml and 7ml (12-13mm) tubes
Sinonimo/i:
tube adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
SB.56
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C3100-ADP
Descrizione generale
adapter to convert 15 mL rotor to fit 5 mL and 7 mL tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)