Documenti fondamentali
EP5490030001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490030001 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)