EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490047001 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)