Documenti fondamentali
BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Sinonimo/i:
centrifuge rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.13
Caratteristiche
to hold 12 x 15 ml
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C3303-1215
Parametri
4000 rpm speed
Compatibilità
Sprint 6H Plus
Descrizione generale
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Applicazioni
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)