CLS480136
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 6 x 50 mL tubes, 6,000 rpm, 1/cs
Sinonimo/i:
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 6 x 50 mL tubes
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480136
Parametri
200-6000 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models LSE Compact
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480136-1EA | 4061831699647 |