CLS480137
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 12 x 15 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Sinonimo/i:
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 12 x 15 mL tubes
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480137
Parametri
200-6000 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models LSE Compact
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480137-1EA | 4061831699654 |