Documenti fondamentali
CLS480139
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Sinonimo/i:
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
Caratteristiche
to hold 18 x 1.5 mL tubes
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480139
Parametri
200-6000 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models LSE Compact
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)