Documenti fondamentali
HS120623
MagFuge High Speed Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 5 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.78
Caratteristiche
to hold 6 x 5 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120623
Parametri
12,500 rpm speed (max.)
9,783 × g max. RCF
Compatibilità
Heathrow Scientific HS10050
Descrizione generale
High speed centrifuge rotor for MagFuge.
Note legali
MagFuge is a trademark of Heathrow Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)