EP5427746005
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427746005 (Global)
Parametri
6,237 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5427746005-2EA | 4061835078554 |