E3127
cis-11,14-Eicosadienoic acid
≥98%, liquid
Sinonimo/i:
11,14-Eicosadienoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
P. eboll.
198 °C/0.08 mmHg (lit.)
applicazioni
food and beverages
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
omega FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-
XSXIVVZCUAHUJO-HZJYTTRNSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup