Key Documents
43059
Supelco
Mead acid
analytical standard
Sinonimo/i:
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥93.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)