69154
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Homo-γ-linolenic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
viscous liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?