D3695
DMOG
≥98% (HPLC), powder, HIF-hydroxylase inhibitor
Sinonimo/i:
Dimethyloxalylglycine, N-(Methoxyoxoacetyl)-glycine methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DMOG, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >30 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)CNC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in hypoxia-inducible factor (HIF) activity assay
- to examine its effects on the degradation of HIF-1α and renal regeneration
- in DMOG preconditioning of adipose tissues
- as vehicle control for the primary liquid culture of CD34+ cells
- for endothelial cell stimulation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.