454180
2-Methoxyestradiol
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
Sinonimo/i:
2-Methoxyestradiol, 2-Methoxy-3,17β-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inhibits cell proliferation and angiogenesis
Attenzione
Altre note
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3