554723-M
ATRA-BA Hybrid
The differentiation-inducer all-trans-Retinoic Acid and the histone deacetylase inhibitor (HDI) Butyric Acid.
Sinonimo/i:
ATRA-BA Hybrid, 4-(Butanoyloxymethyl)phenyl-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate, VNLG/124, HDAC Inhibitor XV, HDAC Inhibitor XV, 4-(Butanoyloxymethyl)phenyl-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate, VNLG/124
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3