Documenti fondamentali
R2500
Sigma-Aldrich
Retinale tutto-trans
powder, ≥98%
Sinonimo/i:
Aldeide della vitamina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
yellow
Punto di fusione
62-64 °C
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
NCYCYZXNIZJOKI-OVSJKPMPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il retinale tutto-trans è uno dei principali derivati del gruppo della vitamina A. La vitamina A è contenuta in svariati alimenti. È predominante nel fegato e negli ortaggi con colori accesi.
Applicazioni
Il retinale tutto-trans è stato utilizzato:
  • negli esperimenti di optogenetica
  • negli esperimenti elettrofisiologici
  • per studiare l′effetto di AKR1B10 (membro della superfamiglia dell′aldo-cheto reduttasi [AKR]) sulla conversione del retinale in retinolo nell′epitelio delle vie respiratorie
  • nella trasformazione deciduale di cellule stromali endometriali umane
Azioni biochim/fisiol
Il retinale tutto-trans viene convertito in acido retinoico in vivo dall′azione della deidrogenasi retinica. L′acido retinoico è un ligando sia del recettore dell′acido retinoico (RAR) che del recettore dei retinoidi X (RXR) che agiscono come fattori di trascrizione in grado di regolare la crescita e la differenziazione di cellule normali e maligne. Gli isomeri retinici sono anche cromofori che si legano alle opsine, una famiglia di proteine transmembrana legate alle proteine G, per formare recettori fotosensibili in sistemi visivi e non visivi. Il retinale tutto-trans è un potente fotosensibilizzatore.
Confezionamento
Fialoide sigillato.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido retinoico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1674004
Acido retinoico
Acido retinoico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1850000
Acido retinoico
Retinol solution 100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), ampule of 1 mL, reference material, Cerilliant®
Supelco
V-011
Retinol solution
Retinil acetato synthetic, crystalline solid or supercooled liquid
Sigma-Aldrich
R4632
Retinil acetato
Hai Li et al.
The Journal of biological chemistry, 291(49), 25319-25325 (2016-10-30)
Natural anion channelrhodopsins (ACRs) recently discovered in cryptophyte algae are the most active rhodopsin channels known. They are of interest both because of their unique natural function of light-gated chloride conductance and because of their unprecedented efficiency of membrane hyperpolarization
Optogenetic control of fly optomotor responses
Haikala V, et al.
The Journal of Neuroscience, 33(34), 13927-13934 (2013)
Juan Antonio Sánchez-Alcañiz et al.
Nature communications, 9(1), 4252-4252 (2018-10-14)
Through analysis of the Drosophila ionotropic receptors (IRs), a family of variant ionotropic glutamate receptors, we reveal that most IRs are expressed in peripheral neuron populations in diverse gustatory organs in larvae and adults. We characterise IR56d, which defines two
Advanced Nutrition Micronutrients, 23-23 (2019)
Smoking-induced upregulation of AKR1B10 expression in the airway epithelium of healthy individuals
Wang R, et al.
Chest, 138(6), 1402-1410 (2010)
Articoli
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.