Documenti fondamentali
T1850000
Acido retinoico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ATRA, Acido all-trans-retinoico, Acido della vitamina C, Tretinoina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.44
Beilstein:
2057223
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
tretinoin
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
180-181 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Tretinoin is a medication used to treat a variety of skin conditions such as photodamaged skin, acne, etc. It is used as an anti-aging product and also as an oral treatment for leukemia.
Applicazioni
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
L′acido all−trans−retinoico (ATRA) è un ligando per il recettore dell′acido retinoico (RAR) e per il recettore X retinoide (RXR). Il RAR e il RXR legati fungono da fattori di trascrizione che regolano la crescita e la differenziazione delle cellule normali e maligne. I citocromi P450 (CYP) catalizzano la 4-idrossilazione dell′ATRA. L′acido retinoico dà via al processo di trasformazione delle cellule staminali embrionali in neuroni.
Ligando per il recettore dell′acido retinoico (RAR) e per il recettore X retinoide (RXR); dà il via al processo di trasformazione delle cellule staminali embrionali in neuroni.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
SANT-1 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
S4572
SANT-1
Minoxidil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M2300000
Minoxidil
Retinolo synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Sigma-Aldrich
R7632
Retinolo
U0126 U0126, CAS 109511-58-2, is a potent and specific inhibitor of MEK1 (IC₅₀ = 72 nM) and MEK2 (IC₅₀ = 58 nM). The inhibition is noncompetitive with respect to both ATP and ERK.
Sigma-Aldrich
662005
U0126
Retinil acetato European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0300000
Retinil acetato
Retinolo BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Sigma-Aldrich
95144
Retinolo
Retinol solution 100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), ampule of 1 mL, reference material, Cerilliant®
Supelco
V-011
Retinol solution
Brefeldina A from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
Sigma-Aldrich
B7651
Brefeldina A
Rapamycin Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Sigma-Aldrich
R8781
Rapamycin
Tretinoin: The Active Retinoid Medication Used for Treatment of Acne Fast and Effectively (2019)
Bogdan Jakiela et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 229-241 (2014-03-05)
Human rhinoviruses (RVs) are a major cause of exacerbations in asthma and other chronic airway diseases. A characteristic feature of asthmatic epithelium is goblet cell metaplasia and mucus hypersecretion. Bronchial epithelium is also an important source of lipid mediators, including
A rapid HPLC method for simultaneous determination of tretinoin and isotretinoin in dermatological formulations
Tashtoush BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3) (2007)
Michael D Griswold et al.
Biology of reproduction, 86(2), 35-35 (2011-11-15)
The requirement for vitamin A in reproduction and development was first determined from studies of nutritional deficiencies. Subsequent research has shown that embryonic development and both male and female reproduction are modulated by retinoic acid (RA), the active form of
Joel Villalobos et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(5), 3751-3762 (2013-04-25)
The safety of chronic implantation of a retinal prosthesis in the suprachoroidal space has not been established. This study aimed to determine the safety of a wide-field suprachoroidal electrode array following chronic implantation using histopathologic techniques and electroretinography. A platinum