Key Documents
D2679
Supelco
o-Dianisidine dihydrochloride
for enzymic, spectrophotometric determination, vial of 5 mg
Sinonimo/i:
o-Dianisidine reagent
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
Grado
for enzymic, spectrophotometric determination
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Confezionamento
vial of 5 mg
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)