Key Documents
CLS3303
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
Sinonimo/i:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
cap (vented)
polystyrene
rectangular
rectangular bottom flask
straight neck
vent cap
Sterilità
sterile (γ-irradiated)
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 8
Produttore/marchio commerciale
Corning 3303
Area superficiale
636 cm2
Volume d’esercizio
125-190 mL
Compatibilità
suitable for (scale-up cell culture)
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
  • Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
  • Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
  • Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
  • Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
  • Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
  • Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
  • Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
  • Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Caratteristiche e vantaggi
  • Cell growth area is 636 cm2.
  • Ultra Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation.
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable.
  • Two 26 mm diameter filling allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system.
  • Standard 33 mm threaded orange caps have 0.2 μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange (vented caps) while minimizing the risk of contamination.
  • Optional 33 mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-Flex tubing to allow direct sterile transfer of media and cells.
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength.
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic.
  • 100% leak tested prior to shipping.
Note legali
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.