CLS9903
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
10 chambers, TC-treated, universal cap, sterile, 4/cs
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
cap (universal)
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 9903
Compatibilità
suitable for (scale-up cell culture)
Descrizione generale
- Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
- Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
- Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
- Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
- Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
- Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
- Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
- Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Note legali
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS9903-1EA | 4061831709735 |
CLS9903-4EA | 4061831706178 |