Documenti fondamentali
CLS3313
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
Tissue Culture (TC)-treated surface, polystyrene, sterile, 5 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
Sinonimo/i:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
orange high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
short neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap vented
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 8
Produttore/marchio commerciale
Corning 3313
Area superficiale
3180 cm2
Volume d’esercizio
625-950 mL
Compatibilità
suitable for (scale-up cell culture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
  • Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
  • Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
  • Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
  • Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
  • Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
  • Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
  • Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Caratteristiche e vantaggi
  • Has 3,180cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
Note legali
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)