Key Documents
CLS3268
Camere per coltura cellulare Corning® CellSTACK®
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
Sinonimo/i:
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap vented
graduations
Confezionamento
pack of 1
case of 8
Produttore/marchio commerciale
Corning 3268
Area superficiale
636 cm2
Volume d’esercizio
125-190 mL
Compatibilità
suitable for (scale-up cell culture)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Ha un′area di 636 cm2per la crescita cellulare.
  • Due fori di riempimento dal diametro di 26 mm consentono l′accesso diretto al fondo del comparto conferendo maggiore flessibilità a operazioni sterili di caricamento e scaricamento versando, pipettando o usando tubi in un ambiente completamente chiuso.
  • I tappi filettati standard da 33 mm contengono membrane idrofobe da 0,2μm, saldate direttamente al tappo per permettere lo scambio di gas senza il rischio di contaminazione
  • Sono disponibili come opzione tappi filettati da 33 mm con tubi C-FLEX totalmente ermetici secondo la certificazione USP classe VI per consentire il trasferimento diretto e sterile di terreni di coltura e cellule
  • Polistirene di classe VI USP assicura eccellente trasparenza e forte resistenza meccanica.
  • Sterilizzate con raggi gamma e certificate apirogene
  • Testato per tenuta al 100% prima della spedizione
  • Ideale per aumentare la scala della coltura cellulare
  • Le camere di coltura producono rese cellulari dell′ordine di 107 - 109
  • Alternative utili a più bottiglie a rullo o fiasche spinner.
  • Alta resistenza meccanica e integrità strutturale
  • Testato per tenuta stagna al 100% prima della spedizione
  • Certificato apirogeno e sterilizzato ai raggi gamma con bassa contaminazione dovuta a metodi di produzione moderni.
  • Aperture più grandi facilmente accessibili con chiusura filettata e tappi con sfiato.
  • Due ampi fori di riempimento di 26 mm di diametro consentono l′accesso diretto al fondo del comparto offrendo più alternative per trasferire sterilmente terreni di coltura e colture.
Note legali
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.