Documenti fondamentali
HuP-T4
93121056, human pancreas, Epithelial
Sinonimo/i:
HuP-T4 Cell Line, HuP-T4 Human Cells, Human HuP-T4
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HuP-T4, 93121056
Origine biologica
human pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 93121056-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93121056-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 77
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human pancreatic adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from an ascites sample taken from a 60 year old Japanese male with a well differentiated pancreatic adenocarcinoma.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)