Documenti fondamentali
COLO 668
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lung (brain metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 87061209-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061209-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Round & Refractile
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung oat cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a brain metastasis of a 47 year old female with oat cell carcinoma of the lung.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8.2,10
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 16
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)