DMS 454
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062832, human lung, Polygonal
Sinonimo/i:
DMS454 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 95062832-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062832-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Polygonal
Prodotti
Calcitonin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lung, small cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
The small cell carcinoma DMS 454 was isolated in 1981 from lung tissue of a male patient at time of autopsy. The cells contain dense-core vesicles and secrete calcitonin.
Applicazioni
Human lung tumour model, hormone secretion
Terreno di coltura
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)