DMS 53
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062823, human lung, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 95062823-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062823-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 60
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Variety of hormones, high level of calcitonin
Recettori
Bombesin (BN), Epidermal growth factor (EGF), Transforming growth factor (TGF-beta), acetylcholine receptor (AChR)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 10
D16S539: 12,13
D5S818: 10,11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 12
vWA: 15,17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)