Documenti fondamentali
OAW28 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85101601, human ovary, Epithelial
Sinonimo/i:
OAW-28 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 85101601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85101601-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human ovarian tumour epithelial
Descrizione della linea cellulare
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. May also be known as 41M.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 11
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 17,19
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)