Documenti fondamentali
COV318
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
Sinonimo/i:
COV-318 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 07071903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071903-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal chromosome no. 74 (68-77)
Morfologia
Polygonal & fusiform
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, peritoneal ascites
Descrizione della linea cellulare
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a peritoneal ascites. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)