Documenti fondamentali
COV362
7071910, human ovary, Polygonal & fusiform
Sinonimo/i:
COV-362 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
COV362, 07071910
Origine biologica
human ovary
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Polygonal & fusiform
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma
Descrizione della linea cellulare
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. Anchorage-independent growth in agar has been reported. The cell line COV362.4 (Sigma cat no. 07071904) is a subclone of this cell line.
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 14
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,14
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 15,18
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)