Documenti fondamentali
COV362.4
7071904, human ovary, Polygonal & fusiform
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human ovary
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Polygonal & fusiform
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
COV362.4, 07071904
Origine biologica
human ovary
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Polygonal & fusiform
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma, pleural effusion
Descrizione della linea cellulare
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. This cell line is a subline of an early passage of the cell line COV362 (ECACC cat no. 07071910) isolated by agar cloning. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
Terreno di coltura
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)