Key Documents
COLO 679
87061210, human skin, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
COLO 679, 87061210
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin melanoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.