COLO 800
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93051123, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 93051123-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051123-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human melanoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a subcutaneous nodule of a tumour from a 14-year-old male. Cells display remarkable blebbing.COLO 800 and COLO 794 (Sigma Catalogue number 94072237) were both derived from the same 14 year old male This has been confirmed by STR profiling.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 10,11
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 16,20
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 35°C; 5% CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)