Documenti fondamentali
MOLT-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 90021901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021901-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 97; hypertetraploid
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
Derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia whilst in relapse. A stable T-cell leukaemia line. The cells should be handled under laboratory containment level 2 conditions.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. A maximum cell density of 1-2x1,000,000/ml is achieved.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)