Documenti fondamentali
MOLT-4
85011413, human blood, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
MOLT-4, 85011413
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 95; hypertetraploid
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A suspension culture derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia in relapse. A stable T-cell leukaemia that forms rosettes with sheep erythrocytes.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.