A375 Cell Line human
88113005, human skin, Epithelial
Sinonimo/i:
A-375 Cells, A375-MEL Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
A375 Cell Line human, 88113005
Origine biologica
human skin
Descrizione
Human malignant melanoma
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture