T98G Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
Sinonimo/i:
T 98 G Cells, T-98G Cells, T98-G Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human brain
Descrizione
Human Caucasian glioblastoma
Confezionamento
tube of 5 μg 92090213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090213-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)