Documenti fondamentali
Clone M-3
87081806, mouse skin, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Clone M-3, 87081806
Origine biologica
mouse skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypertetraploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Melanin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
Descrizione della linea cellulare
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
Applicazioni
Cloning studies
Terreno di coltura
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)