Documenti fondamentali
HuP-T3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93121055, human pancreas, Epithelial
Sinonimo/i:
HuPT3 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 93121055-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93121055-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 37
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human pancreatic adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from an ascites sample taken from a 66 year old Japanese male with a poorly differentiated pancreatic adenocarcinoma.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1%Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)