Documenti fondamentali
HL60 M4
88120804, human blood, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HL60 M4, 88120804
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 45
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
HL60 induced to mature into neutrophils with 1.75% DMSO after treating with SV40. Fails to express SV40 specific T Ag suggesting that HL60 M4 represents expansion of sub-clones of HL60 with inherent restricted capacity for neutrophil differentiation.
Applicazioni
Differentiation studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Do not allow the culture medium to become acidic or the cells will differentiate; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)