HL60 Cell Line human
98070106, human blood, Lymphoblast
Sinonimo/i:
HL60 Cell Culture
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HL60 Cell Line human, Caucasian promyelocytic leukemia, 98070106
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 46, pseudodiploid
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.