1306
90011887, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
1306, 90011887
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90011887-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011887-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
A HPRT- derivative of the SV40 transformed human fibroblast line GM0637. The cells were selected in 5μg/ml thioguanine and are useful for transfection experiments.
Applicazioni
Transfection studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)