HL60 M2
88120803, human blood, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HL60 M2, 88120803
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 88120803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120803-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrizione della linea cellulare
HL60 induced to mature into neutrophils with 1.75% DMSO after treating with SV40. Fails to express SV40 specific T Ag suggesting that HL60 M2 represents expansion of sub-clones of HL60 with inherent restricted capacity for neutrophil differentiation.
Applicazioni
Differentiation studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Do not allow the culture medium to become acidic or the cells will differentiate; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)