Phi-1
85061101, rat liver, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phi-1, 85061101
Origine biologica
rat liver
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
hyperdiploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Liver
Descrizione della linea cellulare
Probably expresses other traits typical of H4-11-E derivatives. It is a derivative of an Fu5 derivative. HAT sensitive, HPRT-, resists 6μg/ml thioguanine. Highly differemtiated.
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)