BHK 21 (Clone 13) from hamster
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011433, hamster kidney, Fibroblast
Sinonimo/i:
BHK-21 (C-13) Cells, BHK-21 C-13 Cells, BHK21 clone 13 Cells, BHK21-C13 Cells, BHK21/C13 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 85011433-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011433-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 44, pseudodiploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com