C3657
Human Collagen Type V
from human placenta, powder, suitable for detection assays
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Collagene, Bornstein and Traub Type V (Sigma Type IX), powder
Origine biologica
human placenta
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
Solubilità
aqueous acid: soluble
N° accesso UniProt
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... COL5A1(1289)
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)