C7521
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
Sinonimo/i:
Collagen Type 4
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Collagene, Bornstein and Traub Type IV, powder
Origine biologica
human placenta
Livello qualitativo
Descrizione
Sigma Type VI
Forma fisica
powder
Impurezze
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
Solubilità
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
Compatibilità
suitable for substrate for collagenase
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COL4A2(1284) , COL4A3(1285) , COL4A4(1286) , COL4A5(1287) , COL4A6(1288)
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 1