B9186
Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-BDNF, Anti-MGC34632
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 3-10 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1.0 μg/mL using free-floating sections
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1